Learn More
Bencil 2-etilhexilftalato, TRC
Código de producto. 30132566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132566 2.5 g 2.50 g
30135860 5 g 5 g
30006130 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132566 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB4108532.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18750-05-5
Fórmula molecular C23 H28 O4
Peso molecular (g/mol) 368.47
Sinónimo 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 2-ethylhexyl phenylmethyl ester (9CI), Phthalic acid, benzyl 2-ethylhexyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Ethylhexyl benzyl phthalate, Benzyl 2-ethylhexyl phthalate, Benzyl octyl phthalate, OBzP, Octyl benzyl phthalate, Placizer B 8
Nombre IUPAC 1-O-benzil 2-O-(2-etilhexil) benceno-1,2-dicarboxilato
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid, benzyl-2-ethylhexyl ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C23H28O4/c1-3-5-11-18(4-2)16-26-22(24)20-14-9-10-15-21(20)23(25)27-17-19-12-7-6-8-13-19/h6-10,12-15,18H,3-5,11,16-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.1988