Learn More
Bencil 2-desoxi-2-ftalimido-beta-D-glucopiranósido (~90%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Deoxy-2-phthalimido-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 80035-32-1 |
| Fórmula molecular | C21 H21 N O7 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21NO7/c23-10-15-17(24)18(25)16(21(29-15)28-11-12-6-2-1-3-7-12)22-19(26)13-8-4-5-9-14(13)20(22)27/h1-9,15-18,21,23-25H,10-11H2/t15-,16-,17-,18-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxioxan-3-il]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 399.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1318 |