Learn More
Éter 2-cloroetílico de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Chloroethyl Ether |
| CAS | 17229-17-3 |
| Fórmula molecular | C9H11ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzyl 2-chloroethyl Ether, 1-(Benzyloxy)-2-chloroethane, 2-Benzyloxy-1-chloroethane, 2-Phenylmethyloxyethyl Chloride, Benzyl 2-Chloroethyl Ether, NSC 11269, alpha-(2-Chloroethoxy)toluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClO/c10-6-7-11-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMILES | ClCCOCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 2-cloroetoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 170.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0498 |