Learn More
Éter 2-bromoetil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11994701 100 g 100 g
10722485 1 g 1 g
10187343 5 g 5 g
10390204 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11994701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388871000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1462-37-9
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD01321307
Clave InChI FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
Nombre IUPAC 2-bromoetoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-bromoethyl ether
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.3600g/mL
Punto de ebullición 254.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH2Br
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Benzyl 2-bromoethyl ether
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.