Learn More
Éter 2-bromoetil de bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15463428 5 g 5 g
15453428 1 g 1 g
15473428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15463428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H56872.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1462-37-9 | C9H11BrO | 215.09 g/mol
Alkylation reagent for synthesis of a macrocyclic antifungal antibiotic. Building block used to prepare a copper phthalocyanine discotic liquid crystal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo de alquilación para la síntesis de un antibiótico antifúngico macrocíclico. Compuesto básico utilizado para preparar un cristal líquido discótico de ftalocianina de cobre.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1462-37-9
Fórmula molecular C9H11BrO
Peso molecular (g/mol) 215.09
Número MDL MFCD01321307
Clave InChI FWOHDAGPWDEWIB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl 2-bromoethyl ether, 2-bromoethoxy methyl benzene, 2-benzyloxy-1-bromoethane, benzyloxyethyl bromide, benzene, 2-bromoethoxy methyl, 1-bromo-2-benzyloxyethane, 2-bromoethoxymethyl benzene, 2-bromo-ethoxymethyl-benzene
PubChem CID 73833
Nombre IUPAC 2-bromoetoximetilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-bromoethyl ether
Densidad 1.36
Punto de ebullición 254°C
Temperatura de inflamación >113°C (235°F)
Fórmula lineal C6H5CH2OCH2CH2Br
Índice de refracción 1.541
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09
Porcentaje de pureza 97%