Learn More
Bencil 2-bromoacetato, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10194490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10194490 50 g 50 g
10247120 250 g 250 g
15199253 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10194490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 278040500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5437-45-6
Fórmula molecular C9H9BrO2
Peso molecular (g/mol) 229.08
Número MDL MFCD00000190
Clave InChI JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
PubChem CID 62576
Nombre IUPAC bencilo 2-bromoacetato
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-bromoacetate
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4400g/mL
Punto de ebullición 166.0°C to 170.0°C (22.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >109°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5430 to 1.5450
Cantidad 50 g
Gravedad específica 1.44
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.08
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido