Learn More
[2-Amino-2-(hidroxiimino)-1,1-dimetiletil]carbamato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl [2-Amino-2-(hydroxyimino)-1,1-dimethylethyl]carbamate |
| CAS | 518047-98-8 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N3 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17N3O3/c1-12(2,10(13)15-17)14-11(16)18-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,17H,8H2,1-2H3,(H2,13,15)(H,14,16) |
| SMILES | CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)\C(=N/O)\N |
| Nombre IUPAC | N-[(1E)-1-amino-1-hidroxiimino-2-metilpropan-2-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.127 |