Learn More
Bencil 2-acetamido-4,6-O-bencilideno-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30345113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345113 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345113 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2110001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-Acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
CAS 13343-63-0
Fórmula molecular C22 H25 N O6
Cantidad 1 g
Sinónimo α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-, α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy- (6CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-4,6-O-(phenylmethylene)-α-D-glucopyranoside, Pyrano[3,2-d]-1,3-dioxin, α-D-glucopyranoside deriv., Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Fórmula InChI InChI=1S/C22H25NO6/c1-14(24)23-18-19(25)20-17(13-27-21(29-20)16-10-6-3-7-11-16)28-22(18)26-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,17-22,25H,12-13H2,1H3,(H,23,24)/t17-,18-,19-,20-,21?,22+/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1O)c4ccccc4
Nombre IUPAC N-[(4AR,6S,7R,8R,8AS)-8-hidroxi-2-fenil-6-fenilmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 399.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.1682