Learn More
2-Acetamido-4,6-o-bencilideno-2-desoxi-alfa-D-glucopiranosido de bencilo
Código de producto. 15440687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15440687 500 mg 500 miligramos
15420687 1 g 1 g
15430687 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66981.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13343-63-0
Fórmula molecular C22H25NO6
Peso molecular (g/mol) 399.443
Número MDL MFCD00143679
Clave InChI NXGXFAKJUWEFEC-NVZUTRPHSA-N
Sinónimo n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenylhexahydropyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glcopyranoside, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-4ar,6s,7r,8r,8as-6-benzyloxy-8-hydroxy-2-phenyl-hexahydro-2h-pyrano 3,2-d 1,3 dioxin-7-yl acetamide, maybridge1_006454, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, phenylmethyl 2-acetylamino-2-deoxy-4,6-o-phenylmethylene-, 1-o-benzyl-n-acetyl-4-o,6-o-benzylidene-alpha-d-glucosamine, benzyl 2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-a-d-glcopyranoside, benzyl-2-acetamido-4,6-o-benzylidene-2-deoxy-
PubChem CID 2735220
Nombre IUPAC N-[(4AR,6S,7R,8R,8AS)-8-hidroxi-2-fenil-6-fenilmetoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina-7-il]acetamida
SMILES CC(=O)NC1C(C2C(COC(O2)C3=CC=CC=C3)OC1OCC4=CC=CC=C4)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside
Punto de fusión 256°C to 261°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 55951
Formula Weight (peso de la fórmula) 399.44
Forma física cristalino/a/s