Learn More
Bencil 2-acetamido-3-O-alil-6-O-bencil-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-3-O-allyl-6-O-benzyl-2-deoxy-a-D-glucopyr |
| CAS | 60920-82-3 |
| Fórmula molecular | C25 H31 N O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H31NO6/c1-3-14-30-24-22(26-18(2)27)25(31-16-20-12-8-5-9-13-20)32-21(23(24)28)17-29-15-19-10-6-4-7-11-19/h3-13,21-25,28H,1,14-17H2,2H3,(H,26,27)/t21-,22-,23-,24-,25+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@@H]1OCC=C |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-2-fenilmetoxi-6-(fenilmetoximetil)-4-prop-2-enoxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 441.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.2151 |