Learn More
Bencil 2-acetamido-3-O-alil-4,6-O-bencilideno-2-desoxi-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-3-O-allyl-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-a-D-g |
| CAS | 60920-72-1 |
| Fórmula molecular | C25 H29 N O6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H29NO6/c1-3-14-28-23-21(26-17(2)27)25(29-15-18-10-6-4-7-11-18)31-20-16-30-24(32-22(20)23)19-12-8-5-9-13-19/h3-13,20-25H,1,14-16H2,2H3,(H,26,27)/t20-,21-,22-,23-,24?,25+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@@H]3COC(O[C@H]3[C@@H]1OCC=C)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[(4aR,6S,7R,8R,8aS)-2-fenil-6-fenilmetoxi-8-prop-2-enoxi-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxin-7-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 439.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 439.1995 |