Learn More
Bencil 2-acetamido-3,4-di-O-acetil-2-desoxi-6-O-(tri-O-bencil-L-fucopiranosil)-alfa-D-glucopiranósido (mezcla alfa/beta 4:1), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-6-O-(tri-O-benzyl-L-fucopyranosyl)-alpha-D-glucopyranoside (4:1 alpha/beta mixture) |
| CAS | 33639-78-0 |
| Fórmula molecular | C46H53NO12 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C46H53NO12/c1-30-40(51-25-34-17-9-5-10-18-34)43(52-26-35-19-11-6-12-20-35)44(53-27-36-21-13-7-14-22-36)46(56-30)55-29-38-41(57-32(3)49)42(58-33(4)50)39(47-31(2)48)45(59-38)54-28-37-23-15-8-16-24-37/h5-24,30,38-46H,25-29H2,1-4H3,(H,47,48)/t30-,38+,39+,40+,41+,42+,43+,44-,45-,46+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](NC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H](OCc5ccccc5)[C@@H]1OCc6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-acetiloxi-2-[[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-metil-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxan-2-il]oximetil]-6-fenilmetoxioxan-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 811.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 811.3568 |