Learn More
Bencil 2-acetamido-3,4,6-tri-O-bencil-2-desoxi-aD-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 38416-56-7 |
| Fórmula molecular | C36 H39 N O6 |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 2-Acetamido-1,3,4,6-tetra-O-benzyl-2-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H39NO6/c1-27(38)37-33-35(41-24-30-18-10-4-11-19-30)34(40-23-29-16-8-3-9-17-29)32(26-39-22-28-14-6-2-7-15-28)43-36(33)42-25-31-20-12-5-13-21-31/h2-21,32-36H,22-26H2,1H3,(H,37,38)/t32-,33-,34-,35-,36+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 581.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 581.2777 |