Learn More
2-Acetamido-2-desoxi-benciloα -D-galactopiranósido, TRC
Código de producto. 30332153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30332153 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30332153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB21252025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside
CAS 3554-93-6
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H21 N O6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc2ccccc2
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxioxan-3-il]acetamida
Peso molecular (g/mol) 311.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1369
Porcentaje de pureza >95