Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 13343-67-4 |
| Fórmula molecular | C15H21NO6 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, Benzyl GlcNAc |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13-,14-,15-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 311.33 |