Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-6-O-(beta-D-galactopiranosil)-alfa-D-galactopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-6-O-(beta-D-galactopyranosyl)-alpha-D-galactopyranoside |
| CAS | 93496-44-7 |
| Fórmula molecular | C21 H31 N O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(24)22-14-17(27)16(26)13(33-20(14)30-8-11-5-3-2-4-6-11)9-31-21-19(29)18(28)15(25)12(7-23)32-21/h2-6,12-21,23,25-29H,7-9H2,1H3,(H,22,24)/t12-,13-,14-,15+,16+,17-,18+,19-,20+,21-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)O[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihidroxi-2-fenilmetoxi-6-[[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oximetil]oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 473.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.1897 |