Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-4-O-(beta-D-galactopiranosil)-beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-(beta-D-galactopyranosyl)-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 53167-38-7 |
| Fórmula molecular | C21 H31 N O11 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Phenylmethyl 2-(Acetylamino)-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Gal1-β-4GlcNAc-β-Bn |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-16(27)19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)31-21)13(8-24)32-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@H]1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxi-5-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 473.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.1897 |