Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-4-O-beta-D-galactofuranosil-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-4-O-beta-D-galactofuranosyl-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 174866-45-6 |
| Fórmula molecular | C21 H31 N O11 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-15(27)19(33-21-17(29)16(28)18(32-21)12(26)7-23)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,3R,4R,5S)-5-[(1R)-1,2-dihidroxietil]-3,4-dihidroxioxolan-2-il]oxi-4-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 473.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.1897 |