Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-3-O-(beta-D-galactopiranosil)-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3-O-beta-D-galactopyranosyl-alpha-D-glucopyranoside |
| CAS | 50692-66-5 |
| Fórmula molecular | C21 H31 N O11 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | α-D-Glucopyranoside, phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-, Glucopyranoside, benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl- (7CI), Phenylmethyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside, Benzyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-β-D-galactopyranosyl-α-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H31NO11/c1-10(25)22-14-19(33-21-18(29)17(28)15(26)12(7-23)32-21)16(27)13(8-24)31-20(14)30-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12-21,23-24,26-29H,7-9H2,1H3,(H,22,25)/t12-,13-,14-,15+,16-,17+,18-,19-,20+,21+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-6-(hidroximetil)-2-fenilmetoxi-4-[(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 473.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 473.1897 |