Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-3,6-di-O-bencil-alfa-D-glucopiranósido, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,6-di-O-benzyl-a-D-glucopyranosi |
| CAS | 55287-49-5 |
| Fórmula molecular | C29 H33 N O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Acetamido-1,3,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-a-D-glucopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H33NO6/c1-21(31)30-26-28(34-18-23-13-7-3-8-14-23)27(32)25(20-33-17-22-11-5-2-6-12-22)36-29(26)35-19-24-15-9-4-10-16-24/h2-16,25-29,32H,17-20H2,1H3,(H,30,31)/t25-,26-,27-,28-,29+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1[C@@H](OCc2ccccc2)O[C@H](COCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-5-hidroxi-2,4-bis(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 491.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 491.2308 |