Learn More
Bencil 2-acetamido-2-desoxi-3,4,6-tri-O-acetil-beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2-Acetamido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 13341-66-3 |
| Fórmula molecular | C21H27NO9 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2R,3S,4R,5R,6R)-5-acetamido-2-(acetoxymethyl)-6-(benzyloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diyl diacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H27NO9/c1-12(23)22-18-20(30-15(4)26)19(29-14(3)25)17(11-27-13(2)24)31-21(18)28-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3,(H,22,23)/t17-,18?,19?,20?,21-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(C)OC[C@H]1O[C@@H](OCC2=CC=CC=C2)[C@H](NC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O |
| Nombre IUPAC | Fenilmetil 2-(Acetilamino)-2-desoxi-β -D-glucopiranósido 3,4,6-triacetato; |
| Peso molecular (g/mol) | 437.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 437.17 |