Learn More
Bencil 2,3-O-isopropilideno-alfa-D-manopentenofuranosido-6-aldehído, TRC
Código de producto. 30331514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331514 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30331514 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2813252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannopentenofuranoside-6-ald
CAS 102854-75-1
Fórmula molecular C15H18O5
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O5/c1-15(2)19-12-11(8-16)18-14(13(12)20-15)17-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-8,11-14H,9H2,1-2H3/t11-,12+,13+,14+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H](C=O)[C@@H]2O1
Nombre IUPAC (3aS,4S,6S,6aS)-2,2-dimetil-4-fenilmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 278.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1154