Learn More
Bencil 2,3-O-isopropilideno-alfa-D-manofuranósido, TRC
Código de producto. 30347515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347515 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30347515 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB281200250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,3-O-Isopropylidene-a-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Fórmula molecular C16 H22 O6
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H22O6/c1-16(2)21-13-12(11(18)8-17)20-15(14(13)22-16)19-9-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11-15,17-18H,8-9H2,1-2H3/t11-,12-,13+,14+,15+/m1/s1
SMILES CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](OCc3ccccc3)O[C@H]([C@H](O)CO)[C@@H]2O1
Nombre IUPAC (1R)-1-[(3aS,4S,6R,6aS)-2,2-dimetil-4-fenilmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 310.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.1416