Learn More
Bencilo 2,3-O-isopropilideno-alfa-D-mannofuranosida, Thermo Scientific™
Código de producto. 15457539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15457539 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15457539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66254.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano o DMSO
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside
CAS 20689-03-6
Color Blanco
Fórmula molecular C16H22O6
Número MDL MFCD02683277
Cantidad 1 g
Sinónimo benzyl 2,3-o-isopropylidene-alpha-d-mannofuranoside, benzyl 2,3-o-isopropylidene-, a-d-mannofuranoside, phenylmethyl 2,3-o-1-methylethylidene-, benzyl 3xi-2,3-o-1-methylethylidene-alpha-d-erythro-hexofuranoside, 1r-1-4r,6s,6ar-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl ethane-1,2-diol
Información de solubilidad Soluble in chloroform, dichloromethane or DMSO
Clave InChI NKCNUNUEQRYLNZ-MLQJFRMTSA-N
SMILES CC1(OC2C(O1)C(OC2C(CO)O)OCC3=CC=CC=C3)C
Nombre IUPAC (1R)-1-[(3aR,4S,6R)-2,2-dimetil-4-fenilmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-6-il]etano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 310.346
PubChem CID 57370143
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.34
Forma física Polvo