Learn More
Bencil 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimetoxi-1,2-dimetil-1,2-etanodiil]-Beta-D-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 887370-09-4 |
| Fórmula molecular | C18H26O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Phenylmethyl 2,3-O-[(1S,2S)-1,2-Dimethoxy-1,2-dimethyl-1,2-ethanediyl]-beta-D-arabinopyranoside |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26O7/c1-17(20-3)18(2,21-4)25-15-14(24-17)13(19)11-23-16(15)22-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-16,19H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1 |
| SMILES | CO[C@@]1(C)O[C@@H]2[C@H](O)CO[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H]2O[C@]1(C)OC |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4aS,5R,8R,8aR)-2,3-dimetoxi-2,3-dimetil-5-fenilmetoxi-5,7,8,8a-tetrahidro-4aH-pirano[3,4-b][1,4]dioxin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 354.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.1679 |