Learn More
Bencil 2,3-Di-O-bencil-4,6-O-bencilideno-Beta-D-glucopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-beta-D-glucopyranoside |
| CAS | 57783-66-1 |
| Fórmula molecular | C34 H34 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H34O6/c1-5-13-25(14-6-1)21-35-31-30-29(24-38-33(40-30)28-19-11-4-12-20-28)39-34(37-23-27-17-9-3-10-18-27)32(31)36-22-26-15-7-2-8-16-26/h1-20,29-34H,21-24H2/t29-,30-,31+,32-,33?,34-/m1/s1 |
| SMILES | C(O[C@@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5)c6ccccc6 |
| Nombre IUPAC | (4aR,6R,7R,8S,8aR)-2-fenil-6,7,8-tris(fenilmetoxi)-4,4a,6,7,8,8a-hexahidropirano[3,2-d][1,3]dioxina |
| Peso molecular (g/mol) | 538.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 538.2355 |