Learn More
Bencil 2,3-Di-O-acetil-4-desoxi-4-C-nitrometilen-Beta-D-arabinopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3-Di-O-acetyl-4-deoxy-4-C-nitromethylene-beta-D-arabinopyranoside |
| CAS | 383173-63-5 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O8 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO8/c1-11(19)25-15-14(8-18(21)22)10-24-17(16(15)26-12(2)20)23-9-13-6-4-3-5-7-13/h3-8,15-17H,9-10H2,1-2H3/b14-8+/t15-,16+,17-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1[C@H](OCc2ccccc2)OC\C(=C/[N+](=O)[O-])\[C@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2R,3S,4R,5E)-4-acetiloxi-5-(nitrometilideno)-2-fenilmetoxioxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 365.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1111 |