Learn More
Bencil 2,3:5,6-Di-O-isopropilideno-Alfa-D-manofuranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3:5,6-Di-O-isopropylidene-a-D-mannofuranoside |
| CAS | 20689-02-5 |
| Fórmula molecular | C19 H26 O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O6/c1-18(2)21-11-13(23-18)14-15-16(25-19(3,4)24-15)17(22-14)20-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13-17H,10-11H2,1-4H3/t13-,14-,15+,16+,17+/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]4OC(C)(C)O[C@@H]24 |
| Nombre IUPAC | (3aS,4S,6R,6aS)-6-[(4R)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]-2,2-dimetil-4-fenilmetoxi-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol |
| Peso molecular (g/mol) | 350.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 350.1729 |