Learn More
2,3,4-tri-O-bencil-D-glucuronato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate |
| CAS | 53684-90-5 |
| Fórmula molecular | C34 H34 O7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H34O7/c35-33(40-24-28-19-11-4-12-20-28)32-30(38-22-26-15-7-2-8-16-26)29(37-21-25-13-5-1-6-14-25)31(34(36)41-32)39-23-27-17-9-3-10-18-27/h1-20,29-32,34,36H,21-24H2/t29-,30-,31+,32-,34?/m0/s1 |
| SMILES | OC1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-6-hidroxi-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxano-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 554.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 554.2305 |