Learn More
Acetato de 2,3,4-tri-O-bencil-D-glucuronato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-D-glucuronate Acetate |
| CAS | 4550-93-0 |
| Fórmula molecular | C36H36O8 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Phenylmethyl Ester Acetate, 2,3,4-Tris-O-(phenylmethyl)-D-glucopyranuronic Acid Benzyl Ester Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C36H36O8/c1-26(37)43-36-34(41-24-29-18-10-4-11-19-29)32(40-23-28-16-8-3-9-17-28)31(39-22-27-14-6-2-7-15-27)33(44-36)35(38)42-25-30-20-12-5-13-21-30/h2-21,31-34,36H,22-25H2,1H3/t31-,32-,33-,34+,36?/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC1O[C@@H]([C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H]1OCc4ccccc4)C(=O)OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-6-acetiloxi-3,4,5-tris(fenilmetoxi)oxano-2-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 596.67 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 596.241 |