Learn More
Bencil 2,3,4-tri-O-bencil-alfa-D-manopiranósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-a-D-mannopyranoside |
| CAS | 57783-76-3 |
| Fórmula molecular | C33 H34 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C33H34O5/c1-5-13-26(14-6-1)21-34-25-30-31(35-22-27-15-7-2-8-16-27)32(36-23-28-17-9-3-10-18-28)33(38-30)37-24-29-19-11-4-12-20-29/h1-20,30-33H,21-25H2/t30-,31+,32+,33+/m1/s1 |
| SMILES | C(OCc1ccccc1)[C@H]2O[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H](OCc4ccccc4)[C@H]2OCc5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R)-2,3,4-tris(fenilmetoxi)-5-(fenilmetoximetil)oxolano |
| Peso molecular (g/mol) | 510.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 510.2406 |