Learn More
Bencil 2,3,4,6-Tetra-O-acetil-ß-D-Glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30331638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331638 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30331638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2944501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 10343-13-2
Fórmula molecular C21 H26 O10
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26O10/c1-12(22)26-11-17-18(28-13(2)23)19(29-14(3)24)20(30-15(4)25)21(31-17)27-10-16-8-6-5-7-9-16/h5-9,17-21H,10-11H2,1-4H3/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OCc2ccccc2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC Acetato de [(2R,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-fenilmetoxioxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 438.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.1526