Learn More
Cloruro de bencilo-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-d5 Chloride |
| CAS | 68661-11-0 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H2 Cl |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 6-(Chloromethyl)benzene-1,2,3,4,5-d5, alpha-Chlorotoluene-d5, 1-Chloromethylbenzene-d5, Benzyl Chloride-d5, Chlorophenylmethane-d5, Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI), Benzene-d5, (chloromethyl)- (9 CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCl)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1-(clorometil)-2,3,4,5,6-pentadeuterobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 131.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.055 g/mol |
| Mostrar más |