Learn More
Bencil-2,3,4,5,6-d5-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzylamine-2,3,4,5,6-D5 |
| CAS | 1219802-81-9 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H4 N |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanamine (ACI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5-amine, Benzylamine-d5, Benzylamine-2,3,4,5,6-D5, Benzylamine-d5 (phenyl-d5) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5 H,6,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CN)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 112.1839 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.1049 g/mol |
| Mostrar más |