Learn More
Alcohol bencílico-2,3,4,5,6-D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl-2,3,4,5,6-D5 Alcohol |
| CAS | 68661-10-9 |
| Fórmula molecular | C7 D5 H3 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Benzene-D5-methanol, Benzene-2,3,4,5,6-D5-methanol, Benzylalcohol D5 (Phenyl D5), Benzene-d5-methanol (9CI), Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol (6CI), (2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol, Benzene-2,3,4,5,6-d5-methanol (ACI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 113.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 113.0889 |