Learn More
Acetato de bencilo-2,3,4,5,6-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl Acetate D5 (phenyl-D5) |
| CAS | 1398065-57-0 |
| Fórmula molecular | C9 D5 H5 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Acetic acid benzyl-d5 ester;(Acetoxymethyl)benzene-d5, Benzyl-d5 acetate, Benzyl-2,3,4,5,6-d5 Acetate, Benzyl-d5 ethanoate, Phenyl-d5-methyl acetate, α-Acetoxytoluene-2,3,4,5,6-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6 H,7H2,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(COC(=O)C)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Acetato de (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 155.2053 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0995 g/mol |
| Mostrar más |