Learn More
Bencilo 2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Benzyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Descripción
2-[(2,6-Diclorofenil)amino]fenil]acetil]oxi]acetato de bencilo (éster bencílico de aceclofenaco)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| CAS | 100499-89-6 |
| Nombres de analitos o componentes | benzyl[([2-[(2,6-dichlorophenyl)amino]phenyl)acetyl]oxy]acetate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C23 H19 Cl2 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. F (EP), Benzyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H19Cl2NO4/c24-18-10-6-11-19(25)23(18)26-20-12-5-4-9-17(20)13-21(27)30-15-22(28)29-14-16-7-2-1-3-8-16/h1-12,26H,13-15H2 |
| SMILES | Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2CC(=O)OCC(=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-(2,6-dicloroanilino)fenil]acetato de (2-oxo-2-fenilmetoxietilo) |
| Mostrar más |