Learn More
2,2,2-tricloroacetimidato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate |
| CAS | 81927-55-1 |
| Fórmula molecular | C9H8Cl3NO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2,2,2-Trichloroethanimidic Acid Phenylmethyl Ester, 2,2,2-Trichloroacetimidic Acid Benzyl Ester, Benzyl Trichloroacetimidate, O-Benzyl 2,2,2-Trichloroacetimidate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8Cl3NO/c10-9(11,12)8(13)14-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2 |
| SMILES | ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | bencilo 2,2,2-tricloroetanimidato |
| Peso molecular (g/mol) | 252.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 250.9671 |