Learn More
Bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
25 g
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354589 25 g 25 g
11344589 5 g 5 g
11449543 50 g 50 g
11459543 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11354589 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12387.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81927-55-1 | C9H8Cl3NO | 252.52 g/mol
Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate is used for the acid-catalyzed benzylation of hydroxy groups. It acts as reagent during the synthesis of funiculosin dimethyl ether and (S)-3-(benzyloxy)-2-methylpropanal. It can also be used for mild esterification of carboxylic acids in the presence of a catalytic amount of BF3 etherate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bencilo 2,2,2-tricloroacetimidato se utiliza para la bencilación catalizada con ácido de grupos hidroxi. Actúa como reactivo durante la síntesis del éter de funiculosina de dimetilo y (S)-3-(benziloxi)-2-metilpropanol. También se puede utilizar para la esterificación leve de ácidos carboxílicos en presencia de una cantidad catalítica de éter BF3 .
Solubilidad
Miscible con ciclohexano/diclorometano.
Nota
Humedad y sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81927-55-1
Fórmula molecular C9H8Cl3NO
Peso molecular (g/mol) 252.52
Número MDL MFCD00000805
Clave InChI HUZCTWYDQIQZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 144968
Nombre IUPAC bencilo 2,2,2-tricloroetanimidato
SMILES ClC(Cl)(Cl)C(=N)OCC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate
Densidad 1.356
Punto de ebullición 110°C to 114°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 25 g
Beilstein 2525375
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo benzyl 2,2,2-trichloroacetimidate, benzyl trichloroacetimidate, benzyltrichloroacetimidate, trichloroacetimidic acid benzyl ester, 2,2,2-trichloro-1-phenylmethoxy ethanimine, ethanimidic acid, 2,2,2-trichloro-, phenylmethyl ester, benzyl 2,2,2-trichloroethanecarboximidate, benzyl2,2,2-trichloroacetimidate, acmc-209pmn, benzyl trichloracetimidate
Información de solubilidad Miscible with cyclohexane/dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.53
Porcentaje de pureza 98%