Learn More
Bencill 1-piperazinacarboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10265064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10265064 5 g 5 g
10306554 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 31166-44-6
Fórmula molecular C12H17N2O2
Peso molecular (g/mol) 221.28
Número MDL MFCD00274317
Clave InChI CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Sinónimo 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
Nombre IUPAC bencil piperazina-1-carboxilato
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Densidad 1.1420g/mL
Punto de ebullición 158.0°C to 161.0°C (1.4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 23,221
Gravedad específica 1.142
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.27
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.