Learn More
[1-ciano-1-metiletil]carbamato de bencilo, TRC
Product Code. 30343926
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Unit Size:
2.50 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30343926 2.5 g 2.50 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30343926 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB2338702.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
Nombre IUPAC N-(2-cianopropan-2-il)carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055