Learn More
[1-ciano-1-metiletil]carbamato de bencilo, TRC
Código de producto. 30339618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30339618 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30339618 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB233870250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzyl [1-Cyano-1-methylethyl]carbamate
CAS 100134-82-5
Fórmula molecular C12 H14 N2 O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo Carbamic acid, N-(1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester, Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, benzyl ester (6CI), Carbamic acid, (1-cyano-1-methylethyl)-, phenylmethyl ester (9CI), Phenylmethyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate, (Cyanodimethylmethyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl [1-cyano-1-methylethyl]carbamate, Benzyl N-(1-cyano-1-methylethyl)carbamate
Fórmula InChI InChI=1S/C12H14N2O2/c1-12(2,9-13)14-11(15)16-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8H2,1-2H3,(H,14,15)
SMILES CC(C)(NC(=O)OCc1ccccc1)C#N
Nombre IUPAC N-(2-cianopropan-2-il)carbamato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 218.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1055