Learn More
(1,3-Dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il)carbamato de bencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]carbamic Acid Phenylmethyl Ester |
| CAS | 102522-48-5 |
| Fórmula molecular | C12H17NO5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Carboxybenzyl Tromethamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO5/c14-7-12(8-15,9-16)13-11(17)18-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,14-16H,6-9H2,(H,13,17) |
| SMILES | O=C(OCC=1C=CC=CC1)NC(CO)(CO)CO |
| Nombre IUPAC | (1,3-dihidroxi-2-(hidroximetil)propan-2-il)carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 255.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.11 |