Learn More
Bencidamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzydamine |
| CAS | 642-72-8 |
| Fórmula molecular | C19H23N3O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-Propanamine, N,N-dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-, 1H-Indazole, 1-benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]- (7CI,8CI), N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine, 1-Benzyl-3-(γ-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]indazole, 1-Benzyl-3-dimethylaminopropoxy-1H-indazole, Benzidamine, Benzindamine, Benzydamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23N3O/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-bencilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 309.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.1841 |