Learn More
N-óxido de benzidamina, TRC
Código de producto. 17972665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17972665 25 mg 25 miligramos
17944505 5 mg 5 miligramos
17934395 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17972665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB20996025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36504-71-9
Fórmula molecular C19H23N3O2
Peso molecular (g/mol) 325.4
Sinónimo N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine;
Nombre IUPAC 3-(1-benzilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropán-1-óxido de amina
SMILES CN(CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C31)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzydamine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O2/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.179
Porcentaje de pureza >95%