Learn More
Clorhidrato de N-óxido de bencidamina, Mikromol™
Código de producto. 17962766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
17962766 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 17962766 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0142.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de N-óxido de bencidamina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
CAS 39860-94-1
Nombres de analitos o componentes Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 N3 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzydamine N-Oxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O2.ClH/c1-22(2,23)13-8-14-24-19-17-11-6-7-12-18(17)21(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.C[N+](C)([O-])CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(1-bencilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropan-1-amina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 361.87
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.1557 g/mol