Learn More
Cloruro de Benzidamina, TRC
Código de producto. 17945055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17945055 1 g 1 g
17923845 10 g 10 g
17914025 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17945055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2099501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132-69-4
Fórmula molecular C19 H23 N3 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 345.87
Sinónimo Benzydamine Hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine hydrochloride, N,N-Dimethyl-3-[[1-(phenylmethyl)-1H-indazol-3-yl]oxy]-1-propanamine monohydrochloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole monohydrochloride, 1-Benzyl-3-(3-dimethylaminopropoxy)-1H-indazole chloride, 1-Benzyl-3-[3-(dimethylamino)propoxy]-1H-indazole hydrochloride, 1-Benzyl-3-γ-dimethylaminopropoxy-1H-indazole hydrochloride, AF 864, Afloben, Alcidol, Algiflog, Andolex, Benalgin, Benciflam, Bendaminol, Benflogin, Benzidamine hydrochloride, Benzindamine hydrochloride, Benzydamine hydrochloride, Benzyrin, Difflam, Difflam Cream, Difflam Oral Rinse, Dorinamin, Enzamin, Imotryl, Ririlim, Riripen, Salyzoron, Saniflor, Tamas, Tantum, Verax
Nombre IUPAC 3-(1-benzilindazol-3-il)oxi-N,N-dimetilpropano-1-amina; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCOc1nn(Cc2ccccc2)c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzydamine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23N3O.ClH/c1-21(2)13-8-14-23-19-17-11-6-7-12-18(17)22(20-19)15-16-9-4-3-5-10-16;/h3-7,9-12H,8,13-15H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1608
Porcentaje de pureza >95%