Learn More
Benzydamine hydrochloride, Thermo Scientific™
58.50€ - 166.00€
| CAS | 132-69-4 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C19H24ClN3O |
| Peso molecular (g/mol) | 345.871 |
| Número MDL | MFCD00078957 |
| Clave InChI | HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin |
| PubChem CID | 65464 |
| Nombre IUPAC | 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| SMILES | CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15423809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.06 |
5g |
58.50€
5 g |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
|
15433809
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61180.14 |
25g |
166.00€
25 g |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
|
Debe Iniciar sesión o registrarse para comprar este artículo. Artículo restringido |
|||||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
- A prostaglandin synthase inhibitor
| C19H24ClN3O | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
Especificaciones
| Benzydamine hydrochloride | |
| C19H24ClN3O | |
| 14,1122 | |
| Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n | |
| CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl | |
| 345.871 | |
| 345.87 |
| 132-69-4 | |
| MFCD00078957 | |
| benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin | |
| HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N | |
| 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride | |
| 65464 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H312-H332-H319
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P363-P501c
H302+H312+H332-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 205-076-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NK7875000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Keep cold
- Benzydamine hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride