Learn More
Benzydamine hydrochloride
Product Code. 15423809
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
15423809 5 g 5 g
15433809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15423809 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. J61180.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 132-69-4 | C19H24ClN3O | 345.871 g/mol
Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound. A prostaglandin synthase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Nonsteroidal analgesic and anti-inflammatory compound
  • A prostaglandin synthase inhibitor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 132-69-4
Fórmula molecular C19H24ClN3O
Peso molecular (g/mol) 345.871
Número MDL MFCD00078957
Clave InChI HNNIWKQLJSNAEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzydamine hydrochloride, benzydamine hcl, benalgin, benzindamine hydrochloride, benzidamine hydrochloride, benzidan, benzyrin, difflam, dorinamin, enzamin
PubChem CID 65464
Nombre IUPAC 3-(1-benzylindazol-3-yl)oxy-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCOC1=NN(C2=CC=CC=C21)CC3=CC=CC=C3.Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Benzydamine hydrochloride
Punto de fusión 156°C to 161°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,1122
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,chloroform,n-butanol or DMSO /n
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.87
Forma física Crystalline Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzydamine hydrochloride
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzydamine hydrochloride