Learn More
Benzydamine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16427806
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427806 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16427806 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY30235A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties; selectively binds to prostaglandin synthetase and has notable in vitro antibacterial activity.
Benzydamine hydrochloride is a locally-acting nonsteroidal anti-inflammatory drug with local anaesthetic and analgesic properties
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Benzydamine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 132-69-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24ClN3O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad H2O : ≥ 41 mg/mL (118.54 mM)
SMILES CN(C)CCCOC1=NN(CC2=CC=CC=C2)C3=C1C=CC=C3.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 345.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.87
Porcentaje de pureza 98.02%